Learn More
L-Threonin-Methyleester-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10547113 5 g Glasflasche 5 Gramm
10482083 1 g Glasflasche 1 Gramm
10500174 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10547113 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39994-75-7
Summenformel C5H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
MDL-Nummer MFCD00037677
InChI-Schlüssel OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC-Name (2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-aminium
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Spezifische Drehung -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C)
Wasser 1% Max.
Spezifischer Drehzustand −10° (20°C c=1,methanol)
Menge 5 g
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Physikalische Form Pulver