Learn More
L-Threonin, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587964 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15587964 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587964 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 208906
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonin
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Verpackung Poly-Flasche
Synonym L-Threonin, Threonin, 2S,3R-2-Amino-3-hydroxybutansäure, s-Threonin, 2-Amino-3-hydroxybuttersäure, Threonin-Van, Threoninum-Latin, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Menge 1 kg
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formelmasse 119.12
Güte Multi-Kompendium/USP