Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. p-210047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10306980 5 g Glasflasche 5 Gramm
10316980 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10543881 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10193520 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10544264 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10306980
Marke: Thermo Scientific Chemicals 140590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L(-)-Tryptophan (CAS-Nr. 73-22-3) ist eine für die Biosynthese von Proteinen notwendige essentielle Aminosäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L(-)-Tryptophan ist eine für die Proteinsynthese benötigte unpolare aromatische Verbindung und essentielle Aminosäure.
  • Es ist ein biochemischer Vorläufer von Niacin, Indol-Alkaloiden und Serotonin.
Anwendungen
  • L-Tryptophan dient als natürliches Nahrungsergänzungsmittel und findet Laboranwendungen in der Erforschung von Antidepressiva, Anxiolytika und Schlafhilfen.
  • Es ist ein Vorläufer von Metaboliten, die in Laboruntersuchungen zur Physiologie von Säugetieren wie z. B. gastrointestinaler Funktionen, Immunität, Metabolismus und Nervensystem wichtig sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Tryptophan
Schmelzpunkt 280.0°C to 285.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Weiß-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 546
Spezifische Drehung − 31.10
Merck Index 15, 9977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Spezifischer Drehzustand − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Menge 5 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver