Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. 11473923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473923 500 g 500 Gramm
11453923 25 g 25 Gramm
11463923 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473923 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A10230.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
L-tryptophan is an essential amino acid which is necessary for normal growth in infants and for nitrogen balance in adults. It acts as a natural dietary supplement and used as an antidepressant, anxiolytic and sleep aid. It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die für das normale Wachstum bei Säuglingen und für den Stickstoffhaushalt bei Erwachsenen notwendig ist. Sie dient als natürliches Nahrungsergänzungsmittel und wird als Antidepressivum, Anxiolytikum und Schlafmittel eingesetzt. Sie wird als Vorläufer von Niacin, Indol-Alkaloiden und Serotonin verwendet. Sie dient als wichtige intrinsische Fluoreszenzsonde, welche die Art der Mikroumgebung des Tryptophans abschätzen kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak, heißem Alkohol, Alkalihydroxiden und verdünnten Säuren. Schwer löslich in Essigsäure und Ethanol. Unlöslich in Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C 285°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ammonia,hot alcohol,alkali hydroxides and dilute acids. Slightly soluble in acetic acid and ethanol. Insoluble in chloroform and ethyl ether.
Menge 500 g
Formelmasse 204.23
Optische Drehung −31° (c=1 in water)
Reinheit (%) 99%