Learn More
L-Tryptophan, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453581 1 kg 1 Kilogramm
11413581 5 g 5 Gramm
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11453581 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210315191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 €
    1255.80 € / 1 Kilogramm
    Sparen 64.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Tryptophan ist ein Aminosäure-Vorläufer von Serotonin und Melatonin
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym Tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 1 kg
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver