missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, Zellkultur-Reagenz

Artikelnummer. p-7042434
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414889 10 g 10 Gramm
15424889 100 g 100 Gramm
15434889 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15414889

Marke: Thermo Scientific Chemicals J62508.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Farbe Weiß
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Menge 10 g
Formelmasse 204.23
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.