Learn More
L-Tryptophan, reinst, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Description
25g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | 280°C |
| CAS | 73-22-3 |
| pH | 5.5 to 7.0 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C11H12N2O2 |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
| MDL-Nummer | MFCD00064340 |
| Synonym | l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin |
| InChI-Schlüssel | QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
| Show More |