Learn More
L-Tryptophan, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, U.S.P., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tryptophan |
| CAS | 73-22-3 |
| Summenformel | C11H12N2O2 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| MDL-Nummer | MFCD00064340 |
| Synonym | Tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin |
| InChI-Schlüssel | QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.23 |
| Mehr anzeigen |