Learn More
L-Tryptophan (White Crystals or Cryst. Powder), Fisher BioReagents
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tryptophan |
| Schmelzpunkt | 280 °C |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 73-22-3 |
| Arsen (As) | 1ppm max. |
| pH | 5.5 to 7.0 |
| Farbe | Weiß |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Identifizierung | Pass Test |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5 to 100.5 % |
| Mehr anzeigen |