missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophanol, 97 %

Artikelnummer. p-7054363
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15499028 1 g 1 Gramm
15409038 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15499028

Marke: Thermo Scientific Chemicals H62506.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2899-29-8 | C11H14N2O | 190.25 g/mol

L-Tryptophanol is an amino acid used in the construction of peptides and proteins.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
L-Tryptophanol ist eine Aminosäure, die beim Aufbau von Peptiden und Proteinen verwendet wird.

Löslichkeit
Wasserlöslich, 11.4 g/l bei 25 °C

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2899-29-8
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.25
MDL-Nummer MFCD00037970
InChI-Schlüssel UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tryptophanol, h-tryptophanol, l---tryptophanol, tryptophanol, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, s-2-amino-3-3-indolyl-1-propanol, s---2-amino-3-3-indolyl propanol, tryptophanol, l, 2-amino-3-1h-indol-3-yl-propan-1-ol
PubChem CID 6951149
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
SMILES NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Tryptophanol
Farbe Braun
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 11.4g/L (25°C).
Menge 1 g
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.