Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, +99 %
Artikelnummer. 10367070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10367070 5 g Glasflasche 5 Gramm
10744851 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10245000 1 kg Kunststoffflasche -
10702744 2.5 kg Kunststoff-Fass 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367070 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 140640050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Tyrosine, CAS # 60-18-4, is an aromatic non-essential amino acid that is considered a fundamental metabolite, involved in protein synthesis and photosynthesis.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L-Tyrosin ist das levorotatorische Isomer der aromatischen Aminosäure Tyrosin, in vivo synthetisiert aus L-Phenylalanin
• Es ist als kristallines, nichtweißes Pulver erhältlich, bei Raumtemperatur stabil und in Salzsäure löslich
Anwendungen
• In-vivo L-Tyrosin ist an der Proteinsynthese beteiligt und ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Adrenalin, p-Kumarinsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Katecholaminen.
•L-Tyrosin wird als Ergänzung verwendet, und es wurde nachgewiesen, dass es die Konzentrationen von Neurotransmittern, Dopamin, Adrenalin und Norepinephrin im Gehirn erhöht.
• Gilt als wesentliche Nahrungsergänzung für Phenylketonurie-Patienten, denen das Enzym Phenylalanin-Hydroxylase fehlt. Daher kann Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden.
• L-Tyrosin spielt im Prozess der Photosynthese als Elektronenträgereine entscheidende Rolle.
• Aufgrund seiner Rolle bei der Synthese von Katecholaminen wird L-Tyrosin auch in der Forschung verwendet, um seine Auswirkungen auf Stress zu untersuchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-18-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002606
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Spezifische Drehung -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Merck Index 15, 10020
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand − 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50)
Menge 5 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.