Learn More
L-Tyrosinbenzylester p-Toluolsulfonat-Salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418276 100 g 100 Gramm
15408276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63361.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53587-11-4 | Molecular Formula: C23H25NO6S | Molecular Weight: 443.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
L-Tyrosin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53587-11-4
Summenformel C23H25NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 443.51
MDL-Nummer MFCD00038959
InChI-Schlüssel PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
Synonym h-tyr-obzl.tosoh, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, l-tyrosine benzyl ester tosylate, h-tyr-obzl.tos, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, o-benzyl-l-tyrosine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate; para-toluene sulfonate, tyr-obzl tosoh, h-tyr-obzl??tos
PubChem CID 104540
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;4-methylbenzolsulfonsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Beilstein 3855339
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 100 g
Formelmasse 443.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest