Learn More
L-Tyrosin-Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4090032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10326874 25 g Glasflasche 25 Gramm
10306734 100 g Glasflasche 100 Gramm
10755125 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10326874
Marke: Thermo Scientific Acros 426410250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69847-45-6
Summenformel C9H9NNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
MDL-Nummer MFCD00037203
InChI-Schlüssel ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Synonym sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
SMILES [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine disodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Spezifische Drehung − 12.90
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure;Natrium
Menge 25 g
Formelmasse 225.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.