Learn More
L-Tyrosin-Ethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458840
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458840 100 g 100 Gramm
11448840 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11458840 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18358.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is used as a medical and organic intermediate and as an important amino protective agent. It is also used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als medizinisches und organisches Zwischenprodukt und als wichtiges Aminoschutzmittel eingesetzt. Es wird auch zur Einführung von t-Boc-Schutzgenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.685e+005 mg/l bei 25 °C (geschätzt)).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4089-07-0
Summenformel C11H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.70
MDL-Nummer MFCD00063047
InChI-Schlüssel BQULAXAVRFIAHN-OXZMBGLCNA-N
Synonym l-tyrosine ethyl ester hydrochloride, h-tyr-oet.hcl, ethyl l-tyrosinate hydrochloride, unii-fap58daz1e, s-ethyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, h-tyr-oet hcl, tyrosine ethyl ester hydrochloride, fap58daz1e, tyrosine, ethyl ester, hydrochloride, l-tyrosine, ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2724939
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Beilstein 4725904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (3.685e+005mg/L @ 25°C (est.)).
Menge 100 g
Formelmasse 245.71
Optische Drehung −6.8° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%