Learn More
L-Tyrosin, reinst, Fisher Chemical
Catalog Number 10429000
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Schmelzpunkt 290°C
CAS 60-18-4
pH 5.5 to 7.0
Farbe Weiß
Summenformel C9H11NO3
MDL-Nummer MFCD00002606
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formelmasse 181.19g/mol
Menge 100 g
Physikalische Form Fest