Learn More
L-Tyrosin-Methylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425327
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11425327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22683.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3417-91-2 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3417-91-2
Summenformel C10H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
MDL-Nummer MFCD00012607
InChI-Schlüssel VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-tyr-ome.hcl, methyl l-tyrosinate hydrochloride, h-tyr-ome hcl, methyl tyrosinate hydrochloride, unii-w42m0mi271, tyrosine methyl ester hydrochloride, methyl l-tyrosinate hcl, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 76956
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 187°C (decomposition)
Beilstein 3917353
Menge 25 g
Formelmasse 231.68
Optische Drehung −5.2° (c= 2.4 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Tyrosine methyl ester hydrochloride