Learn More
L-Tyrosin-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine tert-butyl ester |
| Schmelzpunkt | 141°C to 144°C |
| Beilstein | 2696011 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 237.29 |
| Reinheit (%) | 98% |