Learn More
L-Tyrosin-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442788
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442788 5 g 5 Gramm
15432788 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56322.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16874-12-7
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.30
MDL-Nummer MFCD00042644
InChI-Schlüssel DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
Synonym l-tyrosine tert-butyl ester, h-tyr-otbu, tert-butyl l-tyrosinate, l-tyrosine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, h-tyr-obut, tyrosine, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester, l-tyrosine tert.butyl ester, pubchem7068
PubChem CID 6950582
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine tert-butyl ester
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Beilstein 2696011
Menge 5 g
Formelmasse 237.29
Reinheit (%) 98%