Learn More
L-Valinamid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Alkylpyrazinen verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von Elastase-hemmender Aktivität verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml klare, farblose Lösung).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valinamide hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 266°C to 270°C |
| Beilstein | 4198583 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution). |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 152.62 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |