missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Valinbenzylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7041474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15498788 5 g 5 Gramm
15408798 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15498788

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62242.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243.73 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2462-34-2
Summenformel C12H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.73
MDL-Nummer MFCD22422648
InChI-Schlüssel ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonym l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Valine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 138°C
Menge 5 g
Formelmasse 243.73
Optische Drehung −10° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.