Learn More
L-Valinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402618
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402618 10 g 10 Gramm
11412618 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11402618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15892.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6306-52-1
Summenformel C6H13ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.63
MDL-Nummer MFCD00012497
InChI-Schlüssel RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C (decomposition)
Beilstein 3594960
Menge 10 g
Formelmasse 167.64
Optische Drehung +16° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%