Learn More
L-Valin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10477773
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10477773 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10477773
Marke: Fisher BioReagents BP397100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Schmelzpunkt 315°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 72-18-4
Arsen (As) 1.0ppm max.
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 100.5 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Not Detected
Summenformel C5H11NO2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00064220
Spezifische Drehung 27.6 to 29.0° (+ or -)
Merck Index 15, 10095
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
Alpha-Vektor Valine
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Dichte 1.230g/cm³
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 100 g
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Formelmasse 117.08
Reinheit (%) 98.5 to 100.5%
Physikalische Form Pulver