Learn More
L67, MedChemExpress
Beschreibung
L67 is a novel, competitive human DNA ligase inhibitor, inhibits DNA ligases I and III with IC50 of 10 μM and 10 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L67 |
| CAS | 325970-71-6 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H14Br2N4O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | DNA Ligase Inhibitor |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 33 mg/mL (67.89 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | BrC1=CC(NCC(N/N=C/C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2O)=O)=CC(Br)=C1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 486.11 |
| Mehr anzeigen |