Learn More
Epredia™ Lab Vision™ ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80 Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80, Rabbit Monoclonal Antibody.
203.00 € - 772.00 €
Spezifikation
Antigen ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80
Klon SP8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12613717
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9108-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12623717
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9108-S1
500 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12683707
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9108-S
1 mL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12603717
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9108-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12673707
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9108-RQ
12 mL Ready-to-Use Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Recognizes a human p80 protein, identified as a hybrid of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene and the nucleophosmin (NPM) gene resulting from the t(2;5)(p23;q35) translocation found in 30-50% of CD30+ large cell lymphomas (1). This rabbit monoclonal antibody can be used to detect p80 in these lymphomas and may also be used to detect a recently described subtype of large B cell lymphoma, which expresses the full-length ALK protein (2).
Host Species: Rabbit
Clone: SP8
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to a region which spans the tyrosine kinase catalytic domain and part of the C-terminus of the NPM-ALK transcript
Positive Control: Anaplastic lymphoma
Cellular Localization: Cytoplasmic + nuclear Clone SP8 is excellent for staining of formalin/paraffin with no special pretreatment
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein corresponding to a region, which spans the tyrosine kinase catalytic domain and part of the C-terminus of the NPM-ALK transcript
SP8
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology