Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig)
Nutzen Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig) ein Streptavidin-Biotin-markiertes immunenzymatisches Antigen-Detektionssystem.
555.00 € - 615.00 €
Spezifikation
Konjugat | Biotin |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 – 8 °C |
Produkttyp | Anti-Polyvalent |
Spezies | Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12674047
|
Epredia™
TP-060-BN |
60 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12624057
|
Epredia™
TP-125-BN |
125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Ziege-Anti-Polyvalent (biotinyliert, gebrauchsfertig) ein Streptavidin-Biotin-markiertes immunenzymatisches Antigen-Detektionssystem.
Dieses Verfahren beinhaltet die sequenzielle Inkubation der Proben mit einem unkonjugierten Primärantikörper, der für das Zielantigen spezifisch ist, einem biotinylierten Sekundärantikörper, der mit dem Primärantikörper reagiert, Enzym-markiertem Streptavidin und Substrat-Chromogen.Spezies: Ziege
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Konjugat: Biotin
Spezifikation
Biotin | |
2 – 8 °C | |
Anti-Polyvalent | |
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |