Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD138 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunoprecipitation experiments.
130.00 € - 795.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD138 Ab-2 |
|---|---|
| Klon | MI15 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
12660157
|
Epredia™
MS-1793-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12670157
|
Epredia™
MS-1793-S1 |
500 μL | Concentrated |
500.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
|
12650157
|
Epredia™
MS-1793-S |
1 mL | Concentrated | ||||||
|
12630157
|
Epredia™
MS-1793-R7 |
7 mL | Prediluted |
266.00 €
7 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
|
12640157
|
Epredia™
MS-1793-RQ |
12 mL | Ready-to-Use |
397.00 €
12 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD138/Syndecan-1 is a transmembrane heparin sulphate proteoglycan which is made up of one core protein and five glycosaminoglycan. CD138 is expected to play a role in cell adhesion. It is expressed on the surface of pre-B cells and plasma cells but is absent from mature B cells. It is a selective marker for B cell lymphoblastic leukemia and lymphoplasmocytoid leukemia. It is lost from the apoptotic myeloma cells; hence, it is a useful marker for viable myeloma cells.Host Species: Mouse
Clone: MI15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Epitope: Ectodomain
Immunogen: U-266 cells
Molecular Weight: 30.5kDa (core protein); 85-92kDa (depending upon glycosaminoglycans)
Positive Control: U-266 cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation
Spezifikation
| CD138 Ab-2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| IVD | |
| U-266 cells |
| MI15 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cell Adhesion | |
| Primary |