Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
Marke:  Epredia™ MS-613-R7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12681787
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: COL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Immunogen: Human colon carcinoma extract
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and luminal membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3
Monoclonal
Unconjugated
7 mL
Oncogenesis
Human
IgG2a κ
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
COL-1
Mouse
RUO
Primary
Prediluted