Learn More
Collagen II Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and flow cytometry experiments.
Marke:  Epredia MS-235-R7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12610667
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 2B1.5
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow and Chicken. Others not known.
Epitope: Carboxyl-terminal one quarter of the type II collagen. The epitope for 2B1.5 MAb is not susceptible to digestion of lathyritic type II collagen with recombinant stromelysin
Immunogen: A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Positive Control: Cartilage in lung or fetus
Cellular Localization: Cartilage matrix
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Collagen II Ab-2
Monoclonal
Prediluted
Mouse
7 mL
Extracellular Matrix
Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2B1.5
Unconjugated
A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
RUO
Primary
Prediluted