Learn More
Collagen II Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and flow cytometry experiments.
132.60 € - 770.10 €
Spezifikation
| Antigen | Collagen II Ab-2 |
|---|---|
| Klon | 2B1.5 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Konjugat | Form | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Konjugat | Form | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|
12620657
|
Epredia
MS-235-B0 |
100 μL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12630657
|
Epredia
MS-235-B1 |
500 μL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL |
602.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
|
12610657
|
Epredia
MS-235-B |
1 mL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12650657
|
Epredia
MS-235-P0 |
100 μL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12670657
|
Epredia
MS-235-P1ABX |
100 μL | Unconjugated | Concentrated | 1mg/mL | ||||
|
12660657
|
Epredia
MS-235-P1 |
500 μL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL |
465.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
|
12640657
|
Epredia
MS-235-P |
1 mL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL |
742.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
|
12610667
|
Epredia
MS-235-R7 |
7 mL | Unconjugated | Prediluted | Prediluted | ||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 2B1.5
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow and Chicken. Others not known.
Epitope: Carboxyl-terminal one quarter of the type II collagen. The epitope for 2B1.5 MAb is not susceptible to digestion of lathyritic type II collagen with recombinant stromelysin
Immunogen: A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Positive Control: Cartilage in lung or fetus
Cellular Localization: Cartilage matrix
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
| Collagen II Ab-2 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Mouse | |
| Extracellular Matrix | |
| A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum | |
| Primary |
| 2B1.5 | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a κ |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.