Learn More
Kappa Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Kappa Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-143-B0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12689796
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Antibody to the κ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Host Species: Mouse
Clone: L1C1
Isotype: IgG1/k
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: B-lymphoma cells
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappa Light Chain Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
L1C1
Biotin
B lymphoma cells
IVD
Primary
Concentrated