Learn More
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-470-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12601537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 €
    394.39 € / 500 Mikroliter
    Sparen 26.61 €
    6% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cancer chemotherapeutic alkylating agents (e.g. BCNU,) act by inducing formation of lethal cross-links at the O-alkylguanine position in DNA. MGMT transfers alkyl adducts from the O-position of guanine in DNA (prior to cross-link formation) to a cysteine residue in its own sequence, thereby restoring DNA to its intact state. This transfer inactivates the MGMT enzyme and is irreversible; hence the level of MGMT in a cell is directly proportional to the level of DNA-damage it can tolerate. In normal tissues, MGMT acts as a suppressor of mutation and carcinogenesis. Tumors with high levels of MGMT are likely be drug-resistant.
Host Species: Mouse
Clone: MT 3.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Also reacts weakly with Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 8-221
Immunogen: Purified recombinant human MGMT protein
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Raji cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Enzyme
Hamster, Human, Mouse, Rat
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
MT 3.1
Unconjugated
Purified recombinant human MGMT protein
RUO
Primary
Concentrated
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Albumins, blood serum, Sodium azide, Antibody (Animal)