Learn More
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
123.42 € - 859.00 €
Spezifikation
Antigen MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Klon MT 3.1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12661527
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12681527
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
552.00 €
514.41 € / 500 Mikroliter
Sparen 37.59 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12651527
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12691527
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12611537
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12621537
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12601537
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
421.00 €
394.39 € / 500 Mikroliter
Sparen 26.61 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12671527
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-470-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
707.00 €
656.91 € / 1 Milliliter
Sparen 50.09 €
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cancer chemotherapeutic alkylating agents (e.g. BCNU,) act by inducing formation of lethal cross-links at the O-alkylguanine position in DNA. MGMT transfers alkyl adducts from the O-position of guanine in DNA (prior to cross-link formation) to a cysteine residue in its own sequence, thereby restoring DNA to its intact state. This transfer inactivates the MGMT enzyme and is irreversible; hence the level of MGMT in a cell is directly proportional to the level of DNA-damage it can tolerate. In normal tissues, MGMT acts as a suppressor of mutation and carcinogenesis. Tumors with high levels of MGMT are likely be drug-resistant.
Host Species: Mouse
Clone: MT 3.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Also reacts weakly with Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 8-221
Immunogen: Purified recombinant human MGMT protein
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Raji cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Enzyme
Purified recombinant human MGMT protein
Primary
MT 3.1
Monoclonal
RUO
Hamster, Human, Mouse, Rat