Learn More
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-470-P1ABX
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12611537
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Cancer chemotherapeutic alkylating agents (e.g. BCNU,) act by inducing formation of lethal cross-links at the O-alkylguanine position in DNA. MGMT transfers alkyl adducts from the O-position of guanine in DNA (prior to cross-link formation) to a cysteine residue in its own sequence, thereby restoring DNA to its intact state. This transfer inactivates the MGMT enzyme and is irreversible; hence the level of MGMT in a cell is directly proportional to the level of DNA-damage it can tolerate. In normal tissues, MGMT acts as a suppressor of mutation and carcinogenesis. Tumors with high levels of MGMT are likely be drug-resistant.
Host Species: Mouse
Clone: MT 3.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Also reacts weakly with Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 8-221
Immunogen: Purified recombinant human MGMT protein
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Raji cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Enzyme
Hamster, Human, Mouse, Rat
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
MT 3.1
Unconjugated
Purified recombinant human MGMT protein
RUO
Primary
Concentrated
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado