missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase (MPO) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™

Myeloperoxidase (MPO), Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.

Marke:  Epredia RB-373-R7

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11544594

  • 281.00 € / 7 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Myeloperoxidase is an important enzyme used by granulocytes during phagocytic lysis of foreign particles engulfed. In normal tissues and in a variety of myeloproliferative disorders myeloid cells of both neutrophilic and eosinophilic types, at all stages of maturation, exhibit strong cytoplasmic reactivity for MPO. Erythroid precursors, megakaryocytes, lymphoid cells, mast cells, and plasma cells are nonreactive. MPO is not observed in the neoplastic cells of a wide variety of epithelial tumors and sarcomas. MPO is useful in differentiating between myeloid and lymphoid leukemias.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Purified human granulocytic MPO

Positive Control: Tonsil or spleen

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Myeloperoxidase (MPO)
Polyclonal
Unconjugated
Purified human granulocytic MPO
IVD
Primary
Ready-to-Use
Immunohistochemistry (Paraffin)
Polyclonal
Rabbit
7 mL
Enzyme
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.