Learn More
Myeloperoxidase (MPO) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Myeloperoxidase (MPO), Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
123.72 € - 335.66 €
Spezifikation
Antigen Myeloperoxidase (MPO)
Klon Polyclonal
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12650170
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-373-A0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12663267
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-373-A1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
358.00 €
335.66 € / 500 Mikroliter
Sparen 22.34 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12336973
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-373-A
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
178.00 €
123.72 € / 1 Stück
Sparen 54.28 €
30% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11544594
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-373-R7
7 mL Ready-to-Use
281.00 €
7 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12693267
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-373-RQ
12 mL Ready-to-Use Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Myeloperoxidase is an important enzyme used by granulocytes during phagocytic lysis of foreign particles engulfed. In normal tissues and in a variety of myeloproliferative disorders myeloid cells of both neutrophilic and eosinophilic types, at all stages of maturation, exhibit strong cytoplasmic reactivity for MPO. Erythroid precursors, megakaryocytes, lymphoid cells, mast cells, and plasma cells are nonreactive. MPO is not observed in the neoplastic cells of a wide variety of epithelial tumors and sarcomas. MPO is useful in differentiating between myeloid and lymphoid leukemias.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human granulocytic MPO
Positive Control: Tonsil or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Myeloperoxidase (MPO)
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Purified human granulocytic MPO
Polyclonal
Polyclonal
Rabbit
Enzyme