Learn More
p21 WAF1 Ab-11 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-11, Mouse Monoclonal Antibody.
155.00 € - 686.00 €
Spezifikation
Antigen p21superscriptWAF1superscript Ab-11
Klon CP74
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Form Concentrated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Konjugat Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12612547
View Documents
Epredia
MS-891-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12632547
View Documents
Epredia
MS-891-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12662547
View Documents
Epredia
MS-891-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12672547
View Documents
Epredia
MS-891-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12652547
View Documents
Epredia
MS-891-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12692547
View Documents
Epredia
MS-891-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12682547
View Documents
Epredia
MS-891-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.
Host Species: Mouse
Clone: CP74
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 1-80
Immunogen: Full-length human recombinant p21 protein
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: Raji, PC12 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
Specifications
p21superscriptWAF1superscript Ab-11
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Concentrated
RUO
Human, Rat
IgG2b
CP74
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
Full length human recombinant p21 protein