Learn More
Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferte Salzlösung, Pulver für eine 1 l- 10X-Stammlösung
Artikelnummer. 12638296 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
12638296 1000 ml 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 12638296
Marke: Epredia™ AP900910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verdünnen Sie diese PBS vor der Verwendung mit destilliertem Wasser, um 1l Stammlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer bei Immunmarkierungsverfahren dient.
Verdünnen Sie Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphat gepufferte Kochsalzlösung (10 X) vor der Verwendung verzehnfacht mit destilliertem Wasser, um eine 1 l-Lagerlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer für Immunkennzeichnungsverfahren dient.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • 1X Arbeitslösung enthält 0.14 M Natriumchlorid, 0.003 M Kaliumchlorid, 0.002 M Kaliumphosphat, 0.01 M Natriumphosphat
Lagerungsbedingungen:
  • Bei Raumtemperatur lagern
  • Bis zu drei Jahre lang stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 10 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitro-Diagnostik
Menge 1000 ml
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Nur für Forschungszwecke