Learn More
SV40 Large T Antigen Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ SV40 Large T Antigen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-1832-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12600237
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The simian virus 40 large T antigen plays important role in SV40 transfection and transformation of the cells. It binds to Rb and p53 suppressor proteins leading to the inactivation of suppressor pathway.
Host Species: Mouse
Clone: PAb101; originally clone 412
Isotype: IgG2a1
Species Reactivity: SV40 virus.
Epitope: C-terminal
Immunogen: SV40-transformed mouse line B4
Molecular Weight: 94kDa
Positive Control: SV40-transfected cells
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SV40 Large T Antigen Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
100 μL
Infectious Disease
Simian virus 40 (SV40)
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
PAb101; same as clone 412
Unconjugated
SV40 transformed mouse line B4
RUO
Primary
Concentrated