Learn More
SV40 Large T Antigen Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ SV40 Large T Antigen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
264.00 € - 767.00 €
Spezifikation
Antigen SV40 Large T Antigen Ab-1
Klon PAb101; same as clone 412
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12600237
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1832-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12610237
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1832-P1
500 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12690227
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1832-P
1 mL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The simian virus 40 large T antigen plays important role in SV40 transfection and transformation of the cells. It binds to Rb and p53 suppressor proteins leading to the inactivation of suppressor pathway.
Host Species: Mouse
Clone: PAb101; originally clone 412
Isotype: IgG2a1
Species Reactivity: SV40 virus.
Epitope: C-terminal
Immunogen: SV40-transformed mouse line B4
Molecular Weight: 94kDa
Positive Control: SV40-transfected cells
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
SV40 Large T Antigen Ab-1
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Infectious Disease
SV40 transformed mouse line B4
PAb101; same as clone 412
Monoclonal
Concentrated
RUO
Simian virus 40 (SV40)