Learn More
Epredia™ Lab Vision™ TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1, Mouse MAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
139.74 € - 642.60 €
Spezifikation
Antigen | TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 |
---|---|
Klon | SEN28 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12628976
|
Epredia™
MS-1105-S1 |
Concentrated | 500 μL |
510.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12618976
|
Epredia™
MS-1105-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12608976
|
Epredia™
MS-1105-S |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12688966
|
Epredia™
MS-1105-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12698966
|
Epredia™
MS-1105-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a DNA polymerase located in the cell nucleus which catalyses the polymerization of deoxynucleotides at the 3' hydroxyl ends of oligo or polydeoxynucleotide initiators and functions without a template. TdT is considered to be a highly specific marker for the diagnosis and classification of acute lymphoblastic lymphoma/leuksemias. The determination of TdT expression is most valuable when it is different to differentiate histologically between lymphoblastic lymphoma and Burkitt's lymphoma.Host Species: Mouse
Clone: SEN28
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the amino terminal region of the TdT molecule
Molecular Weight: 58kDa
Positive Control: Thymus
Cellular Localization: Nuclear Ab-1 will be of use in the differentiation of lymphoblastic lymphoma from other lymphomas.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant protein corresponding to the amino terminal region of the TdT molecule |
SEN28 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Primary |