Learn More
Lab Vision™ Tris-gepufferte Kochsalzlösung (25x), Epredia™
Artikelnummer. 12613977 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Artikelnummer. 12613977
Marke: Epredia TA125TB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nutzen Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Kochsalzlösung (25x) einen Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren.
Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung (25X) einen Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren.
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-gepufferte Kochsalzlösung (25x)
Konzentration 25 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen
Menge 125 ml
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen