Learn More
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
122.00 € - 249.00 €
Spezifikation
Antigen Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Klon 13-11
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12660847
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-295-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12620857
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-295-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Troponin T is a thin filament regulatory protein of striated muscle that binds to troponin C and I and to tropomyosin and is required for calcium-dependent ATPase activity of myofibrillar proteins. It is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. This expression in the human heart is affected by heart failure.
Host Species: Mouse
Clone: 13-11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Dog, Rabbit, Rat, Mouse, Guinea Pig, Chicken, Sparrow and Goldfish. Does not react with frog.
Epitope: FMPNLVPPKI (5' region of the cardiac gene exon 10)
Immunogen: Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Positive Control: Cardiac muscle
Cellular Localization: Mostly over the I bands in myofibrils Ab-1 specifically recognizes the cardiac isoform of Troponin T (cTnT).
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
Spezifikation
Spezifikation
Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Canine, Chicken, Goldfish, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sparrow
IgG1
13-11
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)