Learn More
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody.
144.84 € - 721.18 €
Spezifikation
Antigen Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7
Klon VG1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12639876
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1467-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12659876
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1467-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12669876
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1467-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12649876
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1467-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
493.00 €
463.20 € / 500 Mikroliter
Sparen 29.80 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12629876
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1467-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
777.00 €
721.18 € / 1 Milliliter
Sparen 55.82 €
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VEGF which is a homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. It exhibits potent mitogenic and permeability inducing properties specific for the vascular endothelium. Of the four isoforms of VEGF, the smaller two, VEGF165 and VEGF121, are secreted proteins and act as diffusible agents, whereas the larger two (VEGF189 and VEGF206) remain cell associated.
Host Species: Mouse
Clone: VG1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant VEGF protein
Molecular Weight: 19-22kDa (reduced)
Positive Control: VEGF165 recombinant protein, Angiosarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic, cell surface and extracellular matrix Ab-7 does not neutralize the bioactivity of VEGF.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-7
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
VG1
Monoclonal
Mouse
Angiogenesis
Recombinant VEGF protein