Learn More
Vimentin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Vimentin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-129-B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12669506
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells and is therefore of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: V9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Rat, Horse, Chicken, Cow, Cat, Dog, Human and Pig. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified vimentin from pig eye lens
Molecular Weight: 57-60kDa
Positive Control: Sarcomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vimentin Ab-2
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
1 mL
Cytoskeletal Protein
Bovine, Canine, Chicken, Equine, Feline, Gerbil, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Pig, Rabbit, Rat
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
V9
Biotin
Purified vimentin from pig eye lens
IVD
Primary
Concentrated