Learn More
Vimentin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Vimentin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-129-B0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12679506
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells and is therefore of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: V9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Rat, Horse, Chicken, Cow, Cat, Dog, Human and Pig. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified vimentin from pig eye lens
Molecular Weight: 57-60kDa
Positive Control: Sarcomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vimentin Ab-2
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
100 μL
Cytoskeletal Protein
Bovine, Canine, Chicken, Equine, Feline, Gerbil, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Pig, Rabbit, Rat
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
V9
Biotin
Purified vimentin from pig eye lens
IVD
Primary
Concentrated