Learn More
Labconco™ Atmospure Kabel
Kabel für Sauerstoff-/Feuchtigkeitsüberwachung zur Verwendung mit Labconco Schutzhandschuhboxen
Marke:  Labconco™ 5442000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15977590
  • 175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das AtmosPure 6-polige Kommunikationskabel wird benötigt, wenn AtmosPure Re-Gen Gasreiniger und eine Handschuhbox mit automatischer Druckregelung eine Vakuumpumpe gemeinsam nutzen.
Spezifikation
Spezifikation
AtmosPure
0,9 kg
Bei gemeinsamer Nutzung einer Vakuumpumpe von Atmospure und Handschuhbox mit automatischer Druckregelung
2 lb.
Atmospure 6-poliges Kabel