Learn More
Labconco™ CO2-Abgasfilter für organische Spurenstoffe
Trace Odor-Kohlefilter für Labconco Purifier und XPert Gehäuse.
Marke:  Labconco™ 3937200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10634663
  • 370.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trace Odor-Kohlefilter für eine einfache Installation auf den XPert- und RXPert Filterabgleichsystemen und Filtergehäusen der Klasse I und HEPA. Die Filter fangen nicht-flüchtige Gerüche und Dämpfe aus Proben oder winzigen Mengen von Chemikalien auf. Ob ein Trace Odor-Kohlefilter für Ihre Anwendung geeignet ist oder nicht, hängt ab von Faktoren wie den zeitgewichteten Expositionsgrenzen organischer Lösungsmittel, Formaldehyd, Ammoniakaminen oder Schwefelsäure.
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenstoff
1 in.
2,7 kg
18 Zoll
2,5 cm
45,7 cm
45,7 cm
Organische Lösungsmittel
2 ft. große Purifier™ Gehäuse der Klasse I, Purifier™ Gehäuse mit HEPA-Filter, Xpert™ Wägesystem mit Filter
6 lb.
10 bis 20 Zoll
18 Zoll
10 bis 20 x 18 x 1 in. (25,4 bis 50,8 x 45,7 x 2,5 cm)
25,4 bis 50,8 cm
Filter