Beschreibung
Beinhaltet
Befestigungsholster und -teile für die Befestigung an der rechten Seite des CentriVap Konzentrators
Ermöglicht dem Anwender, Proben während des Rotierens anzusehen
- Die Proben scheinen still zu stehen, während der Rotor in Bewegung ist und die Kammer unter Vakuum steht
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Centrizap Blitzleuchte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap™ Zentrifugalsystem |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 0,9 kg |