Beschreibung
Säurebeständige Thermoplast-Rotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren.
Säurebeständige Thermoplast-Rotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren. Sie sind leicht austauschbar. Probenbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Vakuumkonzentratoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Thermoplastisch |
| Typ | DNA-Rotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap™ System |
| Aufnahmevermögen | 56 Autosamplerfläschchen |
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 3 lb. |
| Versandgewicht (metrisch) | 1,4 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1,4 kg |