Learn More
Labconco™ FilterMate™ Tragbarer Abluftfilter
Der Labconco FilterMate™ Tragbare Abluftventilator entfernt gefährliche Pulver, Partikel oder Dämpfe aus dem Abluftstrom und leitet gefilterte Luft in die Umgebung zurück.
Marke: Labconco™ 3970020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: 8 Fuß langer grauer flexibler Schlauch mit 5 Innendurchmesser, zwei Schellen und einem oberen Übergangsadapter mit 5 in. Außendurchmesser für den Anschluss an Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
Benötigt : Kohlefilter (Modelle nur zur Verwendung mit Kohlefilter). Modelle für die Verwendung mit Kohlefilter erfordern eine organische Dampfzelle, eine Formaldehyd-imprägnierte Zelle oder eine Ammoniak-Imprägnierte Zelle. Bei Kombinationsmodellen können zwei Kohlefilter bei Entfernung des HEPA-Filters eingesetzt werden.
Beschreibung
Zubehör für Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
- Kompaktes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus gletscherweißem und hellgrauem, Trockenpulver-Epoxidharz-beschichtetem Stahl mit Gummifüßen
- Verwendung von HEPA-Filtern, Kohlefiltern oder einer Kombination beider Filter
- Drehzahlgeregeltes, funkenfreies, motorbetriebenes Laufrad, einstellbar zur Optimierung der Luftströme.
- Das Überdrucklaufrad ist zum Auffangen und Rückfiltern ungefilterter Luft von einem Unterdruck umgeben.
- Der vorn montierte Wippschalter steuert die Stromversorgung des Gebläses
- Mit rückseitig montierter zusätzlicher Steckdose für den Anschluss des Luftstrommonitors
- Geeignet für 2 ft., 3 ft. und 4 ft. breite x 22,75 in. hohe Gehäuse
- Im Lieferumfang ist ein adriges IEC 3-Kabel mit Stecker enthalten
Modelle zur Verwendung mit HEPA-Filtern
- Mit einem echten Bag-in Bag-out-Filterabgabesystem können Sie den Filter sicher entfernen und ersetzen, ohne den Schlauch abnehmen zu müssen
- Filtereffizienz:250 CFM
Filtereffizienz:250 CFM
Modelle zur Verwendung mit HEPA- und Kohlefiltern
Filtereffizienz:200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1
Spezifikation
Absaugung | |
CE | |
(250 cfm) | |
58 cm | |
14 in. | |
230 V | |
22,7 kg | |
36 cm |
HEPA | |
14 x 23 x 22,7 in. (36 x 58 x 58 cm) | |
22,7 in. | |
50 Hz | |
36 cm | |
50 lbs. | |
23 in. |